Learn More
Catalizador de cambio de gas a alta temperatura a base de cromo-hierro, HiFUEL™ W210, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059846
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210
Color Rojo a marrón
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Forma física Sedimentos de 5,4 mm × 3,6 mm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL W222
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chromium (III) oxide, Copper (II) oxide,Chromium (VI) oxide