Learn More
Patrón de iridio, ICP-MS Soectramass, 100 mg/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12977273
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.
Concentración 100mg/L
Cantidad 100 mL
Disolvente o matriz HNO3