missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de iridio, 1000 mg/l de Ir en HCl al 10 %, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka E4036-100ML

Detalles adicionales : Peso : 0.10200kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16644324

  • 183.06€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 18-11-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones

Especificaciones

Iridium AAS Standard
1.02 g/cm3
100 mL
Estándares y modificadores para AAS
<2
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales