Learn More
CellSensor™ Línea celular irf1-bla HEL
La línea celular CellSensor™ irf1-bla HEL desempeña papeles esenciales en las respuestas celulares a distintas citoquinas.
Marca: CellSensor™ K1647
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las vías de señalización Jak/Stat desempeñan un papel esencial en las respuestas celulares a distintas citocinas.
- Una de las rutas de Jak/Stat, Jak2/Stat5, media la proliferación celular en respuesta a interleucina-3 (IL-3), prolactina, eritropoyetina (EPO) y factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF).
- La desactivación del gen JAK2 causa letalidad embrionaria debido a la eritropoyesis defectuosa, lo que sugiere que la ruta Jak2/Stat5 juega un papel importante en la formación de glóbulos rojos.
- El reciente descubrimiento de mutación activadora en JAK2 (V617F) presente en un alto porcentaje de pacientes con enfermedad mieloproliferativa (MPD) sugiere que la ruta Jak2/Stat5 es el objetivo terapéutico potencial para ciertas formas de MPD.
- Los dímeros Stat5 de factor de transcripción activado reconocen y se unen a una secuencia específica de ADN palindrómico que se encuentra en la región promotora de β-caseína, el factor regulador 1 de interferón (irf-1) y otra serie de genes.
- La línea celular CellSensor™ irf1-bla HEL contiene un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta factor regulador 1 de interferón (irf-1) integrado de forma estable en las células HEL. Las células HEL son una línea celular de eritroleucemia humana que es independiente del factor de crecimiento y contiene una mutación homocigótica endógena JAK2V617F.
- Esta línea celular se ha validado para CI50 y factor Z' en condiciones optimizadas mediante el inhibidor de Jak 1.
- Esta línea celular también se ha probado en condiciones experimentales variables, incluyendo la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato.
Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato | |
Citocinas, vía de señalización | |
1 viales | |
Células en proceso de división |