Learn More
IRAK4 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A4C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | IRAK4 |
|---|---|
| Clon | 1A4C4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16849675
|
Proteintech
67180-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16839675
|
Proteintech
67180-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The IRAK4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRAK4. This antibody recognizes human antigen. The IRAK4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| IRAK4 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 51135 | |
| Primary |
| 1A4C4 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG2a |