missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK4 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A4C4, Proteintech

Código de producto. 16849675 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16849675 20 μL 20 microlitros
16839675 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16849675

Marca: Proteintech 671801IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The IRAK4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRAK4. This antibody recognizes human antigen. The IRAK4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Specifications

Antígeno IRAK4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A4C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51135
Especies diana Human
Isotype IgG2a
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.