Learn More
IRAK4 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A4C4, Proteintech
Código de producto. 16839675 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839675 150 μL 150 microlitros
16849675 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16839675
Marca: Proteintech 671801IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The IRAK4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRAK4. This antibody recognizes human antigen. The IRAK4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno IRAK4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A4C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51135
Especies diana Human
Isotype IgG2a