Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo - temperatura y humedad
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Para utilizar con (equipo):
HPP110eco
HPP260eco
HPP750eco
Descripción
- Incluye estudio de distribución de temperatura en Memmert
- Para 27 puntos de medición según DIN 12880:2007-05
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |