Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión)
Los cartuchos de acero inoxidable listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
Marca: Thermo Scientific™ 02.7000
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Los cartuchos de acero inoxidable de intercambio de iones de Thermo Scientific™ listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
- Inspección de recepción
- Registro de pruebas por lotes
- Supervisión del COT
- DIN EN ISO 9001: 2000
- Todos los cartuchos son resistentes a la presión hasta 10 bar
- La temperatura máxima del agua es de 30 °C
- El material del cartucho es acero inoxidable V4A
- Los conectores son R 0,75 pulg.
- No se incluye el montaje en la pared en cada cartucho, pero se puede solicitar con el número de referencia 03.1405
Especificaciones
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 7000 | |
2000 l/h | |
Intercambio iónico | |
0,1 - 20 µS/cm | |
660mm | |
55 kg |
7000L | |
Acero inoxidable | |
Lecho mixto | |
Cartucho de intercambio de iones | |
363mm |