Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión)
Los cartuchos de acero inoxidable listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
Marca:  Thermo Scientific™ 02.2800
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10550091
  • 1170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los cartuchos de acero inoxidable de intercambio de iones de Thermo Scientific™ listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
El rendimiento óptimo está garantizado gracias a un diseño de flujo y a las resinas de intercambio iónico de calidad controlada. Proporcione agua desmineralizada con una conductividad muy baja.
Para funcionar con fiabilidad, los cartuchos de intercambio iónico no solo necesitan resinas de lecho mixtos de alta calidad, sino también una tecnología de regeneración fiable combinada con productos químicos de alto nivel.  Nuestros servicios de regeneración poseen evidencias registradas de la capacidad y la calidad de cada lote creado.  Estos registros incluyen:
  • Inspección de recepción
  • Registro de pruebas por lotes
  • Supervisión del COT
  • DIN EN ISO 9001: 2000
Especificaciones comunes para todos los desionizadores:
  • Todos los cartuchos son resistentes a la presión hasta 10 bar
  • La temperatura máxima del agua es de 30 °C
  • El material del cartucho es acero inoxidable V4A
  • Los conectores son R 0,75 pulg.
  • No se incluye el montaje en la pared en cada cartucho, pero se puede solicitar con el número de referencia 03.1405
Especificaciones
Especificaciones
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 2800
950 l/h
Intercambio iónico
0,1 - 20 µS/cm
600mm
24 kg
2800L
Acero inoxidable
Lecho mixto
Cartucho de intercambio de iones
240mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico