Learn More
Yodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11934501
515.25 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
74-88-4, 7440-50-8
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Yodometano
CI
74-88-4, 7440-50-8
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Yodometano
CI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Punto de fusión -66.0°C
Densidad 2.2800g/mL
Punto de ebullición 42.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3I
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 69
Fieser 01,682; 02,274; 03,202; 04,341; 05,447; 06,384; 08,342; 09,308; 15,118
Índice Merck 15, 6159
Gravedad específica 2.28
Información de solubilidad Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide
Estabilizante Copper
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido