Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ MAX Efficiency DH5α-T1R E. coli
Ofrece un método sencillo para la clonación de alta eficacia de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con extremo romo que se amplifica con polimerasas de corrección termoestables
880.00€ - 1560.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura | DH5α |
---|---|
Método de clonación | Blunt TOPO™ |
Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
Formato | Kit |
Línea de productos | One Shot™ |
Includes: Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10525383
|
Invitrogen™
K282040 |
50 reacciones |
1560.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10594033
|
Invitrogen™
K282020 |
25 reacciones |
880.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit incluye un vector pCR™-Blunt II-TOPO activado por topoisomerasa I y linealizado para ligaciones de sobremesa de 5 minutos sin ligasa.
Los kits Zero Blunt TOPO PCR Cloning seleccionados están disponibles en kits combo combinados junto con un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (50 preparaciones) para la purificación rápida de plásmidos de sus insertos clonados con TOPO para análisis posteriores.
- Gen ccdB para la selección positiva
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y Zeocin™ en E. coli
- Sitio de primer o promotor SP6 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
Aplicaciones:
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
DH5α | |
Caja 1: • Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
|
One Shot™ | |
SP6 |
Blunt TOPO™ | |
Kit | |
Kit de clonación de PCR | |
Vectores de clonación de ADN romos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.