Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Plus Direct cDNA Labeling System with Alexa Fluor™-aha-dUTPs
Un kit de etiquetado de micromatrices que combina el rendimiento superior de la transcriptasa inversa (RT) SuperScript III con la simplicidad del etiquetado directo, además de Alexa Fluor™-aha-dUTP
Marca: Invitrogen™ L101506
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Includes: Todos los sistemas de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ incluyen transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT) anclado, cebadores aleatorios, ARN de control, tampón de primera cadena 5X, DTT 0,1 M, mezcla de dNTP de 10 mM, columnas de purificación de baja elución, tampón de carga, tampón de lavado, tubos de recogida ámbar y agua tratada con DEPC. Los sistemas de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ Plus incluyen además Alexa Fluor™ 555- y 647-aha-dUTP. Los módulos de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ contienen todos los mismos componentes con la excepción de los componentes de purificación.
Descripción
En lugar de una sustancia añadida enzimática, el protocolo optimizado incorpora conjuntos equilibrados de nuevos nucleótidos, optimizados para matrices, conjugados con colorantes Alexa Fluor 647 y 555. Esto da como resultado datos de matriz más reproducibles con coeficientes de correlación más altos que el uso de reactivos independientes.
En el método de etiquetado de cDNA SuperScript Plus, el oligo(dT) anclado se recuece según la plantilla mRNA. RT SuperScript III se extiende desde el sitio de cebado, incorporando dNTP marcado con colorante Alexa Fluor para producir ADNc marcado. El ARN de plantilla se degrada por hidrólisis de base. Los nucleótidos libres y otros contaminantes se eliminan utilizando columnas de purificación de volumen de baja elución antes de la hibridación en una micromatriz.
- Marcaje directo optimizado y todo incluido con nucleótidos equilibrados aha-Alexa Fluor, lo que permite un mayor número de positivos de matriz
- Mejora de los coeficientes de correlación para obtener datos más precisos
- Columnas de purificación de baja elución incluidas para facilitar su uso
Purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis y genotipado de expresión génica, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Especificaciones
Sistema de etiquetado de ADNc | |
Todos los sistemas/módulos de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ incluyen transcriptasa inversa SuperScript™ III, oligo(dT) anclado, primers aleatorios, ARN de control, tampón de primera cadena 5X, DTT 0,1 M, mezcla de dNTP de 10 mM, columnas de purificación de baja elución, tampón de carga, tampón de lavado, tubos de recogida ámbar y agua tratada con DEPC. El sistema/módulo de etiquetado de ADNc directo SuperScript™ Plus incluye además Alexa Fluor™ 555- y 647-aha-dUTP. El «sistema» también incluye componentes de purificación. Consulte el «módulo» (L101604) si no se necesitan componentes de purificación. Almacene las columnas de purificación, el tampón de carga y el tampón de lavado a temperatura ambiente. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647 | |
ADNc | |
ARN | |
30 reacciones |
Fluorescente | |
ADNc (marcado) | |
Sí | |
Etiquetado directo | |
Alexa Fluor™, SuperScript™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.