Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 PCR Purification Kit
Placa de sílice
Marca: Invitrogen™ K310096A
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg
Includes: Cuatro placas de 96 pocillos y suficientes reactivos para realizar purificaciones en cuatro placas de 96 pocillos
Descripción
El kit de purificación de PCR PureLink™ Pro 96 combina la química avanzada de extracción de placas de sílice con un diseño optimizado de placas de 96 pocillos para el procesamiento manual o automatizado de limpieza de PCR en tan solo 20 minutos. Los kits de purificación de PCR PureLink™ Pro 96 permiten una extracción rápida y eficaz de primers cortos, desoxinucleótidos (dNTP), enzimas, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de fallo corto y sales de productos de PCR. El sencillo procedimiento de unión / lavado / elución PureLink™ facilita la purificación rutinaria de fragmentos de ADN bicatenario de 100 bp a 12 kb.
Diseño mejorado de la placa
El kit de purificación de PCR PureLink™ Pro 96 proporciona placas con semifaldón optimizadas de 96 pocillos para un rendimiento y unos resultados mejorados. Además, las boquillas de la placa con cuello anular evitan la contaminación cruzada de las muestras y mejoran el secado de la membrana de sílice para evitar el arrastre de etanol. Asimismo, el procesamiento de muestras se puede realizar manualmente con un colector de vacío de sobremesa, mediante la centrifugación o con una plataforma de manipulación automatizada de líquidos. El diseño de la placa con semifaldón es compatible con la mayoría de los distribuidores de vacío en las estaciones de trabajo robóticas.
Los productos de PCR purificados mediante el kit de purificación de PCR PureLink™ Pro 96 demuestran un rendimiento excelente en aplicaciones posteriores como la clonación, la secuenciación de ADN fluorescente automatizada, la PCR, la asignación de restricciones y el etiquetado.
Compatible con un alto rendimiento
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit de purificación de PCR PureLink™ Pro 96 incluye cuatro placas de 96 pocillos y reactivos suficientes para realizar 4 purificaciones de 96 pocillos. Conserve todos los componentes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 12 meses si se almacenan correctamente. | |
50 µl (centrífuga), 100 µl (vacío), 150 µl | |
Compatible con alto rendimiento | |
Kit de purificación de PCR | |
1 kit | |
Mini | |
ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) | |
ADN | |
96 preparaciones |
Kit | |
Biomek™ FX, sistemas de manipulación de líquidos robóticos, colector de vacío, Eppendorf epMotion, centrífuga, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis | |
PureLink™ | |
Grado de biología molecular | |
20 min | |
Temperatura ambiente | |
Next-Generation Sequencing (NGS), Cloning | |
Placa de sílice | |
Producto de PCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.