Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Desde el sedimento celular hasta el ADN ultrapuro en menos de una hora
Marca: Invitrogen™ K210027
594.11 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Grado de transfección. El kit FP (filtro y precipitador) para plásmidos Maxiprep PureLink HiPure aísla el ADN plasmídico. Con las columnas de filtro HiPure y los precipitadores HiPure suministrados en el kit, puede purificar el ADN plasmídico sin los pasos de centrifugación requeridos en los protocolos de aislamiento tradicionales. La calidad del ADN plasmídico purificado es equivalente a la obtenida por dos pasos a través de gradientes de cloruro de cesio - el método más exigente para la purificación del ADN -, de manera que es adecuado para la transfección y otras aplicaciones que requieren ADN plasmídico de alta pureza.
- Protocolos simples: aclaración de lisados bacterianos y precipitación de isopropanol sin centrifugación
- Resultados rápidos: desde el sedimento de células E. coli hasta el ADN plasmídico de alta pureza para transfección en unos 60 minutos
- Gran producción: hasta 850 μg de plásmidos con un alto número de copias
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Especificaciones
Columna de filtro | |
Columna | |
Cultivo bacteriano | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
<40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC | |
PureLink™ | |
25 preparaciones | |
ADN plasmídico | |
1 h |
El Kit FP para plásmidos Maxiprep PureLink™ HiPure incluye tampón de equilibrio, tampón de resuspensión, tampón de lisis, tampón de precipitación, RNasa A, tampón de lavado, tampón de elución, tampón TE, columnas de filtro Hipure y un módulo del precipitador PureLink™ HiPure. El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. | |
Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados y precipitador | |
15 ml | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
25 preparaciones | |
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) | |
Kit de maxipreparación de FP para plásmidos | |
Grado de transfección | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.