Learn More
Invitrogen™ Kit de maxipreparación para la filtración de plásmidos PureLink™ HiPure
Purificación en 90 minutos
Marca: Invitrogen™ K210017
574.99 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 3.50000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
El kit de mesopreparación para la filtración de plásmidos PureLink HiPure está diseñado para aislar el ADN plasmídico más puro de volúmenes de 25 a 100 ml de bacterias cultivadas durante una noche. Los kits de filtración de plásmidos PureLink HiPure incluyen columnas de filtración HiPure, que combinan la filtración para clarificación del lisado bacteriano con la purificación de resina de intercambio de aniones de ADN plásmido en una sola unidad. El ADN plasmídico resultante es de una calidad equivalente a la que se obtiene mediante la purificación con dos pasadas a través de gradientes de cloruro de cesio, el método de purificación de ADN.
- Purifique ADN de alta calidad en menos de dos horas para transfecciones y otras aplicaciones sin necesidad de pasos adicionales para extraer contaminantes como ARN, proteínas o endotoxinas.
- Además, la eliminación de fenol, cloroformo, bromuro de etidio y cloruro de cesio del protocolo minimiza la exposición a materiales peligrosos y su eliminación.
- Protocolos simples: clarificación de lisado bacteriano sin centrifugación
- Resultados rápidos que ahorran tiempo al purificar ADN plasmídico en menos de dos horas
- Gran producción de hasta 200 μg para mesopreparaciones y hasta 850 μg para maxipreparaciones
- Rendimiento fiable, el ADN plasmídico de alta calidad purificado con estos kits es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones
- La adición de una columna de filtración HiPure a los kits de plásmidos PureLink HiPure proporciona una clarificación rápida del lisado bacteriano sin necesidad de centrifugación (consulte la figura).
- El cartucho de filtración de lisado se integra en la columna de unión de ADN para crear un paso combinado de clarificación de lisado y de unión de ADN plasmídico directamente a la resina de intercambio de aniones.
- Un único lavado de columna elimina las impurezas como ARN, proteínas, metabolitos y otras moléculas de bajo peso molecular; a continuación, el ADN plasmídico ultrapuro se eluye con un tampón de alto contenido de sal.
- A continuación, el ADN se desala y se concentra con un paso de precipitación de isopropanol para ser posteriormente recogido mediante centrifugación.
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Columna de filtro | |
Columna | |
Maxi | |
15 ml | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
25 preparaciones | |
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) | |
Kit de maxipreparación de filtro plasmídico | |
Grado de transfección | |
ADN plasmídico | |
90 min |
Los kits de filtración de plásmidos PureLink™ HiPure incluyen tampón de equilibrio (EQ1), tampón de resuspensión (R3), tampón de lisis (L7), tampón de precipitación (N3), RNasa A, tampón de lavado (W8), tampón de elución (E4), tampón TE (TE) y columnas de filtración HiPure. Almacene todos los componentes a temperatura ambiente tras su recepción. | |
Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados | |
Cultivo bacteriano | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
<40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC | |
PureLink™ | |
25 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Seguridad y manipulación
- PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, Sodiumlauryl sulphate, Sodium hydroxide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.