Learn More
Invitrogen™ pTrcHis2 TOPO™ TA Expression Kit
Permite la clonación rápida y eficiente de productos de PCR en vector de expresión procariótica para la expresión regulada de alto nivel del promotor trc
Marca: Invitrogen™ K440001
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: El kit de expresión pTrcHis2-TOPO TA contiene dos cajas. La caja TOPO TA contiene 200 ng de vector pTrcHis-TOPO o pTrcHis2-TOPO linealizado activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón de PCR 10X, primers y plantilla de control, primers para secuenciación o detección de PCR y un plásmido de control de expresión. La caja TOP10 contiene 21 alícuotas de 50 μl de E. coli TOP10 químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control superhelicoidal.
Descripción
- El vector incluye elemento de minicistron para mejorar la eficacia de la traslación de proteínas eucariotas en E. coli
- Vector proporcionado linealizado y activado con topoisomerasa I para una clonación TOPO de 5 minutos con una eficacia de clonación >85 %
- Epítopo Xpress de terminal N para la detección con el anticuerpo Anti-Xpress
- Una etiqueta de polihistidina de terminal N (6xHis) para la purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-HisG
- Sitio de escisión de enterocinasa para una eliminación eficaz de las etiquetas de fusión de terminal N
- Epítopo pTrcHis2-TOPO™ c-myc de terminal C para la detección con anticuerpo anti-myc
- Etiqueta de polihistidina de terminal C (6xHis) para purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-His (terminal C)
Expresión bacteriana/expresión de proteínas/proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Inducible | |
Trc, lacO | |
Ninguno | |
Ampicilina (AMPR) | |
Sitio de reconocimiento de EK (enteroquinasa) | |
Expresión basada en células | |
TOPO™-TA | |
TOPO™ |
IPTG | |
Kit de expresión TA | |
Los kits de expresión pTrcHis- y pTrcHis2-TOPO™ TA contienen dos cajas. La caja TOPO™ TA contiene 200 ng de vector pTrcHis-TOPO™ o pTrcHis2-TOPO™ linealizado activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón de PCR 10X, primers y plantilla de control, primers para secuenciación o detección de PCR y un plásmido de control de expresión. La caja One Shot™ TOP10 contiene 21 alícuotas de 50 µl de E. coli TOP10 químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control superhelicoidal. Almacene la caja TOPO TA Cloning™ a -20 °C. Almacenar la caja One Shot™ a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
TOP10 | |
E. coli | |
Etiqueta His (6X), etiqueta de epítopo c-Myc | |
pTrc |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.