Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Provides a sensitive and convenient system for real-time PCR detection with SYBR™ Green I dye.
Marca: Invitrogen™ 11733046
1749.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21881" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04454kg
Descripción
The SuperMix format combines amplification and detection reagents into a ready-to-go mix to make set-up easy and ensure reproducible results.
- ADN polimerasa Platinum™ Taq para amplificación sensible desde tan solo 10 copias de objetivo
- Enzima dUTP y UDG 100 % para un control superior de la contaminación cruzada, que ahorra tiempo reduciendo el número de experimentos fallidos
- Tubos separados de tinte ROX de referencia y BSA para facilitar la optimización en placas de 96 pocillos e instrumentos de tubos capilares de vidrio
- Colorante SYBR™ Green I para una detección sencilla y fácil de producto en tiempo real
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
• Platino™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG (12,5 ml) • 50 mM cloruro de magnesio (2 × 1 ml) • Colorante de referencia ROX (500 µl) • 20X BSA (1,3 ml) Se proporcionan reactivos suficientes para 500 reacciones de 50 µl cada una. Almacenar a -20 °C. |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
Platinum™, SYBR™ | |
Hielo seco | |
Expresión génica | |
ADN (genómico), ADNc |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
500 reacciones de 50 μl cada una | |
500 reacciones | |
12,5 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.