Learn More
SuperScript™, Platinum™ Kits de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
Marca: Invitrogen™ 11732088
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.07000kg
Descripción
SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit provides sensitive, specific detection with fluorogenic primers and probes, while the SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit offers the ease and convenience of SYBR™ Green I detection.
- RT SuperScript™ III para síntesis de ADNc a mayor temperatura para un mayor éxito con estructura secundaria de ARN difícil
- ADN polimerasa Taq Platinum™ con tecnología de inicio en caliente para mejorar la especificidad
- Cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas fluorogénicas con marcador doble para un rendimiento de detección superior
- Colorante SYBR™ Green I para detección fácil y cómoda
- Rendimiento validado en varias plataformas de instrumentos en tiempo real, incluidos sistemas basados en rotores
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
• 500 µl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq • 12,5 ml de mezcla de reacción 2X • 2 × 1 ml de sulfato de magnesio (50 mm) • 500 µl de tinte de referencia ROX (25 µM) Almacenar los componentes a -20 °C. El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz. |
|
500 reacciones | |
ADN polimerasa Taq | |
ARN | |
Platinum™, SuperScript™ | |
Hielo seco | |
Virus Detection |
Detección de cebador-sonda | |
RT-PCR 1-Step | |
Estándar | |
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Kit de un solo paso de qRT-PCR | |
500 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.