Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix de alta fidelidad
Inicio en caliente integrado
Marca: Invitrogen™ 12532024
11249.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Requires : Plantilla y cebadores
Descripción
La supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum es una mezcla de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP (desoxinucleótidos) lista para su uso para lograr una amplificación de PCR eficaz. Solo tiene que añadir la plantilla y los primers, lo que reduce el tiempo de preparación a la mitad.
- Obtener una fidelidad más de seis veces mayor que la ADN polimerasa Taq
- Amplificar fragmentos de hasta 15 kb
- Obtener productos compuestos por extremos romos y 3'-A, aunque la mayoría de los extremos tendrá salientes 3'-A
- Minimizar la optimización de PCR
Uso de la supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum
La supermezcla para PCR de alta fidelidad Platinum se ha diseñado para aplicaciones de amplificación de ADN de alta especificidad y alta fidelidad, tales como la clonación o la mutagénesis. La alta fidelidad se obtiene mediante una mezcla de ADN polimerasa Taq y la corrección de la especie Pyrococcus polimerasa GB-D. La alta especificidad se consigue mediante anticuerpos antiTaq, los cuales permiten una PCR “de inicio en caliente” automático. Esta capacidad de inicio en caliente aumenta la especificidad y la producción, al tiempo que permite que el conjunto de reacciones se realice a temperatura ambiente.
PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
• 4 unidades de Platinum PCR SuperMix de alta fidelidad de 56,25 ml Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. |
|
ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
1.1X | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla | |
15 kb o menos |
Bajo | |
Estándar | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
6 X | |
5000 reacciones | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.