Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Pfx DNA Polymerase
Platinum Pfx DNA Polymerase is ideal for amplification of DNA fragments for high-fidelity PCR applications.
Marca:  Invitrogen™ 11708039
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633843
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Amplificación de fragmentos hasta 12 kb
• Enzima Hot-Start
Especificaciones
Especificaciones
Platinum Pfx DNA Polymerase (500 units total, at 2.5 U/μL) is supplied with:
• 10X PCRx Enhancer solution, 3 x 1 mL
• 10X Pfx amplification buffer, 3 x 1 mL
• 50 mM MgSO4, 1 mL
Designed for 500 reactions (at 1 unit each in a 50 μL reaction volume).
Store at -20°C.
Medium
26X
500 Reactions
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.