Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 Directional TOPO™ Expression Kit
Vector pcDNA3.1D/V5-His-TOPO activado por topoisomerasa I y linealizado para conseguir una clonación direccional de 5 minutos y una expresión posterior de alto nivel
Marca: Invitrogen™ K490001
914.60 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
- Uso de la enzima de corrección: menos errores en los genes clonados
- Más del 90 % de los clones están en la orientación correcta para la expresión, lo que reduce el tiempo dedicado a la detección de colonias para la orientación de clones
- Promotor del CMV: nivel de expresión alto
- Etiqueta C-terminal V5-His Fusion para una detección sencilla de la proteína recombinante con un anticuerpo anti-V5
- Etiqueta 6xHis para la purificación rápida de proteínas en resina quelante de níquel
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Constitutivo | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Etiqueta His (6x), etiqueta V5 Epitope | |
20 reacciones | |
TOPO™, pcDNA™ |
Transfección | |
Kit de expresión TOPO | |
Caja 1 (almacenar a -20 °C): • 20 µl de pcDNA™3.1D/V5-His-TOPO™ (15–20 ng/µl) • 10 µl de mezcla de dNTP • 50 µl de solución de sal • 1 ml de agua estéril • 20 µl de primer de secuenciación T7 (0,1 µg/µl) • 20 µl de primer de secuenciación inversa BGH (0,1 µg/µl) • 10 µl de plantilla de PCR de control (0,1 µg/µl) • 10 µl de primers de PCR de control (0,1 µg/µl cada uno) • 10 µl de plásmido de expresión (0,5 µg/µl) Caja 2 (almacenar a -80 °C): • 6 ml de medio SOC SOC (puede almacenarse a 4 °C o a temperatura ambiente) • 21 células de 50 µl TOP10 • 50 µl de ADN de control pUC19 |
|
TOPO™ direccional | |
Vectores TOPO direccionales, pcDNA | |
Expresión constitutiva |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.