Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 Directional TOPO™ Expression Kit
Vector pcDNA3.1D/V5-His-TOPO activado por topoisomerasa I y linealizado para conseguir una clonación direccional de 5 minutos y una expresión posterior de alto nivel
1076.00€ - 2040.00€
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Promotor CMV
Tipo de producto Kit de expresión TOPO
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Ver más especificaciones
Includes: Box 1: 20μL pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15–20ng/μL), 10μL dNTP Mix, 50μL Salt Solution, 1mL Sterile Water, 20μL T7 Sequencing Primer (0.1μg/μL), 20μL BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Template (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Primers (0.1μg/μL each, 10μL Expression Plasmid (0.5μg/μL); Box 2: 6mL S.O.C. Medium, 21 × 50μL TOP10 Cell, 50μL pUC19 Control DNA
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10605583
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K490001
20 reacciones
1076.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10472112
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K490040
40 reacciones
2040.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Uso de la enzima de corrección: menos errores en los genes clonados
  • Más del 90 % de los clones están en la orientación correcta para la expresión, lo que reduce el tiempo dedicado a la detección de colonias para la orientación de clones
  • Promotor del CMV: nivel de expresión alto
  • Etiqueta C-terminal V5-His Fusion para una detección sencilla de la proteína recombinante con un anticuerpo anti-V5
  • Etiqueta 6xHis para la purificación rápida de proteínas en resina quelante de níquel
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Constitutivo
CMV
Geneticin™ (G-418)
TOPO™ direccional
TOPO™, pcDNA™
Transfección
Kit de expresión TOPO
Etiqueta His (6x), etiqueta V5 Epitope
Vectores TOPO direccionales, pcDNA
Expresión constitutiva
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.