Learn More
Invitrogen™ Filter Cartridges & Tubes for cDNA Purification
Para su uso con el kit de purificación de ADNc DNAclear™
Marca: Invitrogen™ AM10066G
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Cada paquete contiene 10 cartuchos y tubos.
Descripción
El kit de purificación de ADNc DNAclear está diseñado para purificar ADN bicatenario (ADNbc) generado por reacciones enzimáticas como la síntesis de ADNc y PCR.
El proceso es simple y rápido. Las cantidades de ADN que van desde 1 ng hasta 3 μg pueden purificarse y concentrarse de manera eficiente. El procedimiento DNAclear consta de tres pasos: 1) El ADN se une al cartucho de microfiltro en presencia del tampón de unión al ADN, 2) el ADN se lava con el tampón de lavado de ADNc y 3) el ADN se eluye con agua sin nucleasas precalentada. El kit DNAclear se puede utilizar para eliminar nucleótidos libres, oligonucleótidos, proteínas y sales de muestras de ADNbc. El ADN que se recupera del cartucho de microfiltro está listo para cualquier aplicación que requiera ADN altamente puro, incluyendo reacciones de transcripción in vitro. El kit DNAclear incluye suficientes materiales para realizar 20 purificaciones.
- Purifique y concentre eficazmente el ADNbc que va desde 1 ng hasta 3 μg
- Ideal para aplicaciones secuencia abajo como la transcripción in vitro
- Protocolo simple y rápido: unos 10 minutos
Clonación, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cartucho de filtro y tubo | |
Productos de PCR, ADNc | |
Tubo, columna de centrifugación | |
10 unidad |
Cada paquete contiene 10 cartuchos y tubos. | |
Temperatura ambiente | |
Ambion™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.