Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels, 0.8%
Resuelva 16 muestras en 15 minutos
Marca: Invitrogen™ G601808
Detalles adicionales : Peso : 1.02000kg
Includes: Cada caja estándar de geles de peine doble E-Gel contiene 18 geles y un manual.
Descripción
- Se suministra en un formato de minigel de dos filas
- Cada fila contiene ocho pocillos de muestra y un pocillo para un marcador
- La separación entre pocillos es compatible con pipetas de ocho canales para una carga fácil y de alto rendimiento
- Geles de agarosa prefundidos y autónomos diseñados para proporcionar una electroforesis rápida, cómoda y sencilla
- Cada E-Gel™ está listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
- Para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cada caja estándar de geles de peine doble E-Gel™ contiene 18 geles y un manual. Almacenar a temperatura ambiente. | |
E-Gel | |
Pocillo de 2 x 8 | |
E-Gel™ | |
Peine doble |
0,8% | |
Gel de agarosa Double Comb | |
Bromuro de etidio | |
Temperatura ambiente |