Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ 48, 1 %
Geles de agarosa prefabricados y listos para su uso que se han diseñado para la resolución de medio rendimiento de fragmentos de ADN.
Marca: Invitrogen™ G800801
289.05 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Cada caja de geles E-Gel 48 contiene ocho geles y un manual.
Descripción
- Cada gel contiene 48 pocillos de muestras y cuatro pocillos de marcadores con una longitud de recorrido de 3,2 cm.
- Cargue el gel E-Gel 48 con una pipeta multicanal o con sistemas de manipulación robótica de líquidos para aumentar el rendimiento
- Se ejecuta en las fuentes de alimentación principal y secundaria integradas
- Las bandas de ADN se resuelven claramente en 20 minutos
- Para el uso con fragmentos de ADN de entre 400 bp y 10 kb
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• Cada caja de geles E-Gel™ 48 contiene 8 geles y un manual Almacenar a temperatura ambiente. |
|
E-Gel | |
De 400 bp a 10 kb | |
48 pocillo |
1 % | |
Gel de agarosa | |
Bromuro de etidio | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.