Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Tosylactivated
Acople covalentemente anticuerpos, péptidos, proteínas intactas y enzimas funcionales con la superficie de un gránulo magnético
892.00€ - 3230.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
---|---|
Tipo de producto | Gránulo activado por tosilo |
Volumen de elución mín | 5 μl |
Formato | Gránulos en solución |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10466863
|
Invitrogen™
65501 |
2 ml |
892.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10513375
|
Invitrogen™
65502 |
10 ml |
3230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La orientación óptima de anticuerpos convierte a estos gránulos en una opción para la inmunoprecipitación de proteínas y de complejos de proteínas.
- Compatible con alto rendimiento
- Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
Purificación de proteínas hidrófobas / hidrófilas, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, extracción de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
2 °C a 8 °C | |
5 μl | |
Compatible con alto rendimiento | |
Calidad para investigación | |
Temperatura ambiente |
Gránulo activado por tosilo | |
Gránulos en solución | |
DYNAL™, Dynabeads™, MyOne™ | |
Cualquier tipo de muestra | |
p-Tolueno-sulfonil, activado por tosilo |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.