Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Mouse CD8 Kit
El kit suave y fácil de usar aísla células T CD8+ de ratón compatibles con el flujo
Marca: Invitrogen™ 11462D
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Includes: 1 ml de mezcla de anticuerpos, 3 ml de FlowComp; Dynabeads y 40 ml de tampón de liberación FlowComp;
Descripción
El kit le permite aislar células T CD8+ de ratón compatibles con el flujo. Inmediatamente después de un aislamiento positivo, los gránulos se liberan y se extraen de la muestra celular. De esta manera, evita la exposición de sus células a sustancias extrañas potencialmente citotóxicas o inmunogénicas como óxidos de hierro o dextranos, un problema potencial al trabajar con partículas biodegradables. Además, sus células no se expondrán a la tensión que supone pasar a través de una columna.
- Nivel de pureza >85 % y viabilidad >85 % de células CD8+ de ratón
- No hay riesgo de que sus resultados se vean afectados por el método de aislamiento
- Método suave basado en tubos - no se necesitan columnas
- Alta pureza, recuperación y viabilidad
- Células sin gránulos: compatibles con el análisis de citometría de flujo
- Células T CD8+ viables y sin gránulos para uso directo en cualquier ensayo basado en células
- Supuesto perfil de memoria y células näive T CD8+
- Gran capacidad de proliferación
- Muestra de partida: Células de bazo o ganglios linfáticos
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (CD8)
- Método de aislamiento: Aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Ratón
- Tipo de muestra: Sangre, ganglio linfático, bazo
- Material de partida (n.º de células): 5 x 107 celdas por aislamiento
- Especie diana: Ratón
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento celular, aislamiento de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Células T (CD8) | |
Kit de células | |
Procesa ∼2x10^9 células en total | |
DYNAL™, Dynabeads™, FlowComp™ | |
Ratón | |
Temperatura ambiente | |
Ratón |
El kit contiene: 1 ml de mezcla de anticuerpos, 3 ml de FlowComp™ Dynabeads™ y 40 ml de tampón de liberación FlowComp™ . Almacenar a: 2-8° C |
|
Aislamiento positivo | |
>95% | |
Calidad para investigación | |
Ganglio linfático, sangre, bazo | |
5 x 10^7 celdas por aislamiento |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.