Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Plant Kit
Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
Marca: Invitrogen™ CS1800010
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
El kit de ADNg de plantas ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en partículas magnéticas para permitir el aislamiento rápido y eficiente del ADN genómico de muestras de hongos y plantas, incluidas hojas, tejidos y semillas, en menos de 15 minutos tras el lisado de preparación.
- Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
- Compatible con protocolos de alto rendimiento
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones posteriores
- Menos peligroso, menos residuos
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de hongos y plantas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Todos los componentes de los kits de ADN genómico de plantas ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene los componentes del kit a 4 “C. Almacenar todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Componentes: Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, Tween 20 al 0,1 %) Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L18) Tampón de precipitación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E6; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 con 1 mM de EDTA) RNasa A (5 mg/ml en 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM de EDTA) 10 % de SDS en agua desionizada 10 %de detergente (D1) |
|
Química ChargeSwitch™ | |
PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación | |
960 preparaciones | |
Kit de ADNg vegetal | |
Temperatura ambiente | |
15 min |
Kit | |
Hoja, Semillas | |
Compatible con alto rendimiento | |
ChargeSwitch™ | |
960 preparaciones | |
ADN genómico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.