Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
La formulación a base de lípidos se puede utilizar para transfeccionar eficazmente las células adherentes con ARNip a medida que se subcultivan sin un aumento de la citotoxicidad
Marca: Invitrogen™ AM4511M
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
- Versátil: funciona con una amplia gama de líneas de células
- Reproducible: produce resultados uniformes entre lotes, placas y pocillos
- Eficaz: funciona con alta eficiencia de transfección de ARNip, lo que permite el uso de concentraciones bajas de ARNip para minimizar los efectos no específicos
- Rápido: transfecta las células de forma inversa a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
- Transfecta de forma inversa células a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
- Optimizado para concentraciones de ARNip más bajas y alta reproducibilidad
- Compatible con una amplia gama de líneas de células
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a 4 °C. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Transfección basada en lípidos | |
Compatible con alto rendimiento | |
Reactivos para transfección | |
Sí |
Célula madre, célula primaria, líneas de células | |
ARNip sintético | |
Transfección | |
Ambion™, siPORT™ | |
1 ml |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.