Learn More
Zeiss™ Soportes para muestras de microscopio Invertoskop™
Descripción
Bastidor de montaje M
471746
- Para placas de microtitulación
- 96 posiciones
- Con escalas adhesivas
471718
- Placas de Petri con diám. de 24 a 68 mm
- Portaobjetos (longitud máx. 120 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bastidor de montaje M |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio Invertoskop |
| Incluye | Bastidor de montaje M |