Learn More
Memmert™ Toma de corriente de la cámara interior
No se puede conectar por separado, a prueba de humedad IP68
Marca:  Memmert™ HPP750ecoR3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17199884
  • 434.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio
  • Ampacidad 230 V, 2,2 A
  • Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
Especificaciones
Especificaciones
HPP750eco
230 V