Learn More
WTW™ Cable de interfaz para PC
WTW ofrece impresoras con salida de datos directa a través de una interfaz RS232 así como cables adecuados para la comunicación entre dispositivos y el PC
Marca: WTW™ 902758
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Especificaciones
Cable de interfaz | |
Se utiliza con Lab Station | |
Para PC | |
Enchufe de nueve pines |