Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
Marca: Diversey™ D7524179
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
- Dispensa frascos de 1300 ml de jabón de manos y 1200 ml de desinfectante de manos a base de alcohol
- Puede dispensar 0,4 ml o 1,00 ml por pulsación
- El dispensador híbrido proporciona un cambio automático de sin contacto a manual si las pilas se agotan antes de su sustitución
- Alarma de producto casi vacía y señal de batería baja
- El dispensador de bloqueo contiene una ventana translúcida para la visibilidad del producto sin alteración del producto
Especificaciones
Dispensador híbrido (manual/automático) | |
Negro |