Descripción
An un-tagged denatured recombinant protein corresponding to the amino acids 17-313 of Human Intelectin-1/Omentin The Recombinant Human Intelectin-1/Omentin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Intelectin-1/Omentin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4M Urea, 10% glycerol |
| Peso molecular | 33.2kDa |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | Intelectin-1/Omentin |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |