Learn More
Abeba™ Plantillas 3582
Las plantillas disipativas ESD tienen propiedades antibacterianas y antimicóticas debido al carbono activo.
Marca: Abeba™ 3582/47
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Textil transpirable.
- Azul
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Antiestático
- Absorción de la presión superficial, adaptación al clima, comodidad.
- Beneficios para las articulaciones, la musculatura, los ligamentos y la columna vertebral.
Especificaciones
Azul | |
Textil | |
47 | |
3582 |