Learn More
Sampling Systems™ Inserts for use with Multi Thief
Enables the sample volume to be quickly and easily changed by changing the removable sample cells. Sampling Systems™ Insert for use with Multi Thief is ideal for taking multiple bulk samples from free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1290W-10
Detalles adicionales : Peso : 0.31680kg
Descripción
- Construcción de acero inoxidable 316
- Volúmenes de muestra variables
- Gama de longitudes del tomamuestras
- Adecuado para polvos y gránulos de flujo libre
- Tomamuestras de polvo multinivel con volúmenes de muestra variables
Especificaciones
Insertos del tomamuestras | |
Acero inoxidable (316) | |
10 mL |