Learn More
Cytiva Kit de filtro de entrada Tricorn
Filtros de entrada de tampón, como se usa con el kit de soporte del filtro de entrada. El kit de filtro de entrada Cytiva es un juego de 5 filtros de polipropileno con 5 pantallas de soporte.
Marca: Cytiva 11-0004-14
Detalles adicionales : Peso : 0.00180kg
Descripción
Este accesorio de cromatografía líquida consta de cinco filtros de polipropileno y cinco pantallas de soporte para entradas de tampón, como se utiliza con un kit de soporte de filtro de entrada.
- Diámetro exterior: 15 mm
- Las partes humedecidas son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas, excepto 100 % de acetato de etilo, 100 % de hexano y 100 % de tetrahidrofurano
Especificaciones
Cromatografía líquida de biomoléculas | |
Polipropileno | |
15 mm |
Soporte de filtros de entrada | |
5 filtros y 5 pantallas de soporte |