Learn More
Cytiva Kit de soporte del filtro de admisión
Se utiliza como soporte del filtro en los tubos de entrada del tampón. El kit de soporte de filtros de entrada GE Cytiva Lifescience™ es un importante accesorio para cromatografía.
Marca: Cytiva 11-0004-07
Detalles adicionales : Peso : 0.02160kg
Descripción
- Las partes mojadas son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas
- Excepto acetato de etilo al 100 %, hexano al 100 % y tetrahidrofurano al 100 %.
- Material de la pantalla de soporte Filtro y red de soporte: Polipropileno (PP)
- Soporte de filtro: Titanio (Ti)