Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kit básico de inyector óptico ATAS SilTite™ Fingertitepara apto para columnas capilar GC de 0,1 mm a 0,25 mm de DI SGE
FingerTite SilTite proporciona una instalación fácil y una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073651
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 13159025
  • 297.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de empalme para cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
0,4 mm
Columnas capilares de 0,1 a 0,25 mm de DI
5 tuercas, 10 empalmes
Kit básico de inyector óptico ATAS