Learn More
Azul Indoine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indoine Blue |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Nombre IUPAC | 3-amino-2,8-dimetil-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihidronaftalen-1-ilideno]hidrazina-1-il}-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ylio |
Lambda máx | 595 to 601nm (0.001% in methanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.01 |
Pérdida por secado | 10% max. (110°C, 1 h) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |