Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo, tinción biológica de gran pureza
Catalog Number 10215680
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
860-22-0
C16H8N2Na2O8S2
466.35
MFCD00005723
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
5284351
disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
860-22-0
C16H8N2Na2O8S2
466.35
MFCD00005723
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
5284351
disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Indigo Carmine
Contenido de tinte 85% min.
Beilstein 25, 304
Índice Merck 15, 4982
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.34
Grado Análisis
Envase Frasco de vidrio
Color Azul
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.