Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 10 tejida a partir de alambre de 0,64 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
24.50€ - 131.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.FL |
75 x 75 mm |
24.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15467215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.GT |
150 x 150 mm |
41.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15477215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.HB |
300 x 300 mm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inconel is typically used in applications where high temperatures are present. Inconel superalloys also have excellent mechanical properties and are frequently used in the chemical and aerospace industries. It is common in gas turbine blades, seals, and as well as turbocharger rotors and seals, electric submersible well pump motor shafts, high temperature fasteners, chemical processing and pressure vessels, heat exchanger tubing, steam generators and core components in nuclear pressurized water reactors.