Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 475523
Detalles adicionales : Peso : 3.35000kg
Descripción
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Características:
- Disponibles en tiras de 8, 12 o 16 pocillos
- Con o sin marco para la selección del ensayo óptimo
- Pocillos de fondo plano o forma de C
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- El formato blanco ofrece la más alta reflexión de señal posible con una baja fluorescencia de fondo y se recomienda para la epifluorescencia
- El formato negro reduce la luz con retrodispersión que se puede detectar en la epifluorescencia
- Utilice un formato transparente o claro solo en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ y Microlite™ 1+ para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Microlite 2+ es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Especificaciones
No | |
No | |
Fluorescencia | |
60 cajas | |
Negro | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
60 | |
Ninguno | |
Lípidos |
hidrófobos | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Adsorción | |
Tira de microplacas | |
400 μl | |
350 μl | |
PolySorp | |
Fluorescencia | |
5 | |
60/caja |