Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos
BIOPHARMA
Código de producto. p-4525215
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Volumen del pocillo (métrico):
350 μl
380 μl
400 μl
Tratamiento de superficie:
MaxiSorp
PolySorp
hidrófobos
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 320
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10376231 Blanco 350 μl MaxiSorp 60 PCS
10040591 Blanco 350 μl PolySorp 60 PCS
10080611 Transparente 350 μl MaxiSorp paquete de 60
10759081 Negro 400 μl MaxiSorp paquete de 60
10060591 Negro 400 μl PolySorp 60 PCS
10634247 Blanco 380 μl hidrófobos paquete de 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10376231 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 437591
Añadir a la cesta
Realice inmunoensayos basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos.
Realice inmunoanálisis basados en la fluorescencia y la luminiscencia, y ensayos de unión mediante los módulos estándar blancos y negros para inmunoensayos Thermo Scientific™.
Características:
  • Disponibles en tiras de 8, 12 o 16 pocillos
  • Con o sin marco para la selección del ensayo óptimo
  • Pocillos de fondo plano o forma de C
  • Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
  • El formato blanco ofrece la más alta reflexión de señal posible con una baja fluorescencia de fondo y se recomienda para la epifluorescencia
  • El formato negro reduce la luz con retrodispersión que se puede detectar en la epifluorescencia
  • Utilice un formato transparente o claro solo en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ y Microlite™ 1+ para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Microlite 2+ es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart No
Propiedad de unión Hidrófilo
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Quimioluminiscencia
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 60 cajas
Tipo de enlace Adsorción
Color Blanco
Tipo de producto Tira de microplacas
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 250 μl
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia y luminiscencia
N.º por caja 60
N.° por paquete 5
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)