Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules in White and Black
Keep wells in place with these breakable modules in white and black, ensuring fluorescence and luminescence assays are easy to handle.
en la oferta
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
Material | Poliestireno |
Bloqueo de placas | Ninguno |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10063743
|
Thermo Scientific™
446471 |
MaxiSorp | Negro |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10521834
|
Thermo Scientific™
446473 |
PolySorp | Negro |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10435205
|
Thermo Scientific™
463200 |
PolySorp | Blanco |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10436473
|
Thermo Scientific™
463201 |
MaxiSorp | Blanco |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10089174
|
Thermo Scientific™
95029800 |
Universal Binding | Black |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Keep wells securely in place with Thermo Scientific™ Breakable Modules in White and Black, ensuring fluorescence and luminescence assays are easy to handle.
Features:- High-quality polystyrene wells
- Choice of two passive surfaces to enable assay optimization
- C8 Strips provide flexiblity with sample size and optimal washing performance
- Easy to handle; single well held as easily as strips
- Compatible with common instrumentation
Choice of Surface:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
White:
- Opaque and reflective surface
- Low cross talk and minimal background
Black:
- Opaque and light-absorbing surface
- Minimum cross talk and back-scattered light
Note:
Availability may vary by country.
Especificaciones
Placa de tiras | |
Poliestireno | |
Ninguno |