Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules in White and Black
BIOPHARMA
Código de producto. 10063743
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
MaxiSorp
PolySorp
Unión universal
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Color Tamaño de la unidad
10063743 MaxiSorp Negro paquete de 60
10521834 PolySorp Negro paquete de 60
10435205 PolySorp Blanco paquete de 60
10436473 MaxiSorp Blanco paquete de 60
10089174 Unión universal Negro paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10063743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 446471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    590.98€ / paquete de 60
    Ahorro 27.02€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Añadir a la cesta
Keep wells in place with these breakable modules in white and black, ensuring fluorescence and luminescence assays are easy to handle.
Mantenga los pocillos fijos en su posición de forma segura con los módulos separables Thermo Scientific™ en blanco y negro, y asegúrese de que los ensayos de fluorescencia y luminiscencia son fáciles de manejar.
Características:
  • Pocillos de poliestireno de alta calidad
  • Opción de dos superficies pasivas para permitir la optimización del análisis.
  • Tiras C8 que proporcionan flexibilidad con tamaño de muestras y óptimo rendimiento de lavado
  • Fácil de manipular; un solo pocillo se puede manipular tan fácilmente como las tiras.
  • Compatible con instrumentación común.
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Blanco:
  • Superficie opaca y reflectante
  • Baja diafonía y fondo mínimo
Negro:
  • Superficie opaca y absorbente de luz
  • Diafonía crónica y luz con retrodispersión
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart Tiras separable
Propiedad de unión Hidrófilo
Los recipientes Sí
Formato Placa de tiras
Método de detección Fluorescencia
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 60 cajas
Tipo de enlace Adsorción
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 250 μl
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia
N.º por caja 60
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)