Learn More
Cytiva Geles Immobiline™ DryStrip
Representan una selección completa de tiras IPG de intervalo estrecho, medio y amplio. Los geles Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2D o como una aplicación independiente.
Marca: Cytiva 17-6001-14
Detalles adicionales : CAS : 53123-88-9 Peso : 3.39290kg
Descripción
Elija entre una gama completa de geles Immobiline DryStrip de superposición que cubren los intervalos de pH estrecho (1 unidad de pH), medio (de 3 a 5 unidades de pH) y amplio (8 unidades de pH). Los gradientes de pH de los extremos de la escala de pH no son lineales para distribuir las proteínas de manera uniforme sobre la longitud del gel y obtener la máxima resolución.
Cinco tiras IPG de intervalo estrecho de pH (1 unidad de pH), de 24 cm ofrecen una resolución y una capacidad de carga de proteínas altas, lo que se traduce en puntos bien separados con alto contenido de proteínas después de la separación de segunda dimensión
- Seleccione el gel Immobiline DryStrip de gradiente no lineal (NL) de pH amplio de 3 a 11 para una detección rápida y eficaz para obtener una amplia descripción general de la distribución total de proteínas
- Para estudios más detallados o cuando se utilizan mayores cargas de proteínas, elija entre cuatro nuevas tiras superpuestas que cubren el intervalo de pH que va de 3 a 11
- Se puede obtener una mayor resolución utilizando geles Immobiline DryStrip con un intervalo estrecho (1 unidad de pH)
- Utilice tampones IPG correspondientes para optimizar las condiciones de funcionamiento
- Utilice tiras IPG directamente después de la rehidratación sin necesidad de manipulación adicional
- Tiras con código de barras para un seguimiento cómodo de muestras y lotes
- Los geles Immobiline DryStrip se rehidratan con un tampón IPG correspondiente antes de su uso
- Las muestras pueden incluirse directamente en la solución de rehidratación para una carga eficaz de muestras diluidas o para cargar mayores cantidades de proteína
- Las muestras también se pueden cargar después de la rehidratación
Especificaciones
Los geles Immobiline DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente. | |
Desde 3 hasta 10 | |
Isoelectroenfoque | |
Aplicaciones industriales: química analítica e investigación | |
−20 °C | |
0,05 cm | |
0,118 in |
Incolora | |
Gel prefundido | |
Secado | |
Linear | |
0,19 in | |
13 cm | |
0,3 cm |