Learn More
Cytiva Immobiline ™ DryPlate para IEF
Obtenga separaciones de IEF reproducibles con geles precolados secos que contienen gradientes de pH inmovilizados
Marca: Cytiva 80112828
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Los geles precolados Immobiline DryPlate contienen gradientes de pH preformados, inmovilizados y sin deriva. Los geles se rehidratan a un grosor de 0,5 mm en el accesorio de cassette de rehidratación antes de su uso.
- Intervalo medio que cubre 3 unidades de pH
- Manipule los geles mecánicamente estables con soporte de plástico con confianza
- La tecnología Immobiline produce un gradiente de pH absolutamente estable, permitiendo tensiones extremadamente altas y alta resolución en intervalos de pH estrechos, incluso para proteínas de baja movilidad que requieren tiempos de enfoque prolongados
Especificaciones
IEF | |
Gel prefundido |
Seguridad y manipulación
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-90% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 90% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.