Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.58950kg
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™.Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
- Diseñado para los modelos de limpiadores ultrasónicos de frecuencia dual Fisherbrand
- El fondo de malla mantiene protege las piezas pequeñas
- Dos asas para facilitar el uso
- El diseño limpio y sencillo se ajusta perfectamente
- Acero inoxidable duradero de calidad superior
Especificaciones
Cestillo | |
Limpiador ultrasónico, 5,75 l | |
Acero inoxidable |